2-Amino-1-(2-naphthyl)-1-ethanone hydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR33096-1G OR33096-5G
APOSOR33096-1GEA 2520 DKK
APOSOR33096-1G APOSOR33096-5G
2-Amino-1-(2-naphthyl)-1-ethanone hydrochloride 95%
2-Amino-1-(2-naphthyl)-1-ethanone hydrochloride
Formel: C₁₂H₁₂ClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08056659
CAS-nummer: 38061-36-8