6-Methyl-3-(4-methylphenyl)-1,2,4-triazin-5-ol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR33095-1G OR33095-5G
APOSOR33095-1GEA 2520 DKK
APOSOR33095-1G APOSOR33095-5G
6-Methyl-3-(4-methylphenyl)-1,2,4-triazin-5-ol 95%
6-Methyl-3-(4-methylphenyl)-1,2,4-triazin-5-ol
Formel: C₁₁H₁₁N₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04117816
CAS-nummer: 109306-98-1