1-(3,4-Dichlorophenyl)-2-(methylsulphonyl)-1-ethanone 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR33083-1G OR33083-5G
APOSOR33083-1GEA 2030 DKK
APOSOR33083-1G APOSOR33083-5G
1-(3,4-Dichlorophenyl)-2-(methylsulphonyl)-1-ethanone 95%
1-(3,4-Dichlorophenyl)-2-(methylsulphonyl)-1-ethanone
Formel: C₉H₈Cl₂O₃S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00202208
CAS-nummer: 344275-49-6