3-(4-Isopropylphenyl)-2-propen-1-ol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR33055-1G OR33055-5G
APOSOR33055-1GEA 2520 DKK
APOSOR33055-1G APOSOR33055-5G
3-(4-Isopropylphenyl)-2-propen-1-ol 95%
3-(4-Isopropylphenyl)-2-propen-1-ol
Formel: C₁₂H₁₆O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08056650
CAS-nummer: 274907-08-3