Methyl-2-methyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propanoate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR33051-1G OR33051-5G
APOSOR33051-1GEA 1360 DKK
APOSOR33051-1G APOSOR33051-5G
Methyl-2-methyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propanoate 95%
Methyl-2-methyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propanoate
Formel: C₇H₁₁N₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06659569
CAS-nummer: 885949-78-0