2,6-Dibromopyridine N-Oxide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR33007-1G OR33007-5G
APOSOR33007-1GEA 377 DKK
APOSOR33007-1G APOSOR33007-5G
2,6-Dibromopyridine N-Oxide 97%
2,6-Dibromopyridine N-Oxide
Formel: C₅H₃Br₂NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00234019
CAS-nummer: 25373-69-7