4-(6-Chloro-2-phenyl-4-pyrimidinyl)morpholine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR33002-1G
OR33002-5G
APOSOR33002-1GEA
2520
DKK
APOSOR33002-1G
APOSOR33002-5G
4-(6-Chloro-2-phenyl-4-pyrimidinyl)morpholine 95%
4-(6-Chloro-2-phenyl-4-pyrimidinyl)morpholine
Formel:
C₁₄H₁₄ClN₃O Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00754198 CAS-nummer: 343373-72-8 |