3-(3-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR33-1G OR33-5G
APOSOR33-1GEA 382 DKK
APOSOR33-1G APOSOR33-5G
3-(3-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole
3-(3-Methoxyphenyl)-1H-pyrazole
Formel: C₁₀H₁₀N₂O
Smeltepunkt: 90…91 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01940432
CAS-nummer: 144026-74-4