trans-4-Aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR3299-1G OR3299-5G
APOSOR3299-1GEA 0 DKK
APOSOR3299-1G APOSOR3299-5G
trans-4-Aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride
trans-4-Aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride
Formel: C₇H₁₄ClNO₂
Smeltepunkt: >300 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03844587
CAS-nummer: 27960-59-4