3-Hydroxy-2-methyl-4(1H)-pyridinone 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR32989-1G OR32989-5G
APOSOR32989-1GEA 2030 DKK
APOSOR32989-1G APOSOR32989-5G
3-Hydroxy-2-methyl-4(1H)-pyridinone 97%
3-Hydroxy-2-methyl-4(1H)-pyridinone
Formel: C₆H₇NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02585559
CAS-nummer: 17184-19-9