(4-Methoxybenzyl)malononitril 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-(4-Methoxybenzyl)malononitrile
OR32986-1G OR32986-5G
APOSOR32986-1GEA 1830 DKK
APOSOR32986-1G APOSOR32986-5G
(4-Methoxybenzyl)malononitril 95%
(4-Methoxybenzyl)malononitril
Formel: C₁₁H₁₀N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00231623
CAS-nummer: 5553-92-4