Ethyl 2-(2-bromoacetyl)benzenecarboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Ethyl 2-(2-bromoacetyl)benzoate
OR32965-1G OR32965-5G
APOSOR32965-1GEA 4040 DKK
APOSOR32965-1G APOSOR32965-5G
Ethyl 2-(2-bromoacetyl)benzenecarboxylate 95%
Ethyl-2-(2-bromoacetyl)benzenecarboxylate
Formel: C₁₁H₁₁BrO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00142009
CAS-nummer: 133993-34-7