5-Isoquinolineboronic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR3296-100MG OR3296-1G
APOSOR3296-100MGEA 240 DKK
APOSOR3296-100MG APOSOR3296-1G
5-Isoquinolineboronic acid 97%
5-Isoquinolineboronic acid
Formel: C₉H₈BNO₂
Smeltepunkt: 186…188 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03839356
CAS-nummer: 371766-08-4