1-(6-Chloro-2-pyridinyl)piperazine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR32950-1G OR32950-5G
APOSOR32950-1GEA 1220 DKK
APOSOR32950-1G APOSOR32950-5G
1-(6-Chloro-2-pyridinyl)piperazine 95%
1-(6-Chloro-2-pyridinyl)piperazine
Formel: C₉H₁₂ClN₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00139009
CAS-nummer: 87394-54-5