Methyl-4-n-octyloxybenzoate 99+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR3295-100G OR3295-25G OR3295-5G
APOSOR3295-100GEA 578 DKK
APOSOR3295-100G APOSOR3295-25G APOSOR3295-5G
Methyl-4-n-octyloxybenzoate 99+%
Methyl-4-n-octyloxybenzoate
Formel: C₁₆H₂₄O₃
Smeltepunkt: 35…37 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00070805
CAS-nummer: 62435-37-4