3-(Dimethylamino)propiophenonehydrochlorid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR32942-1G
OR32942-5G
APOSOR32942-1GEA
197
DKK
APOSOR32942-1G
APOSOR32942-5G
3-(Dimethylamino)propiophenonehydrochlorid 95%
3-(Dimethylamino)propiophenonehydrochlorid
Formel:
C₁₁H₁₆ClNO Molekylvægt: 213.71 g/mol Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00012481 CAS-nummer: 879-72-1 |