3-(Dimethylamino)propiophenonehydrochlorid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR32942-1G OR32942-5G
APOSOR32942-1GEA 173 DKK
APOSOR32942-1G APOSOR32942-5G
3-(Dimethylamino)propiophenonehydrochlorid 95%
3-(Dimethylamino)propiophenonehydrochlorid
Formel: C₁₁H₁₆ClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00012481
CAS-nummer: 879-72-1