Ethyl-1-(4-methoxybenzoyl)-4-piperidinecarboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR32914-1G OR32914-5G OR32914-25G
APOSOR32914-1GEA 1360 DKK
APOSOR32914-1G APOSOR32914-5G APOSOR32914-25G
Ethyl-1-(4-methoxybenzoyl)-4-piperidinecarboxylate 95%
Ethyl-1-(4-methoxybenzoyl)-4-piperidinecarboxylate
Formel: C₁₆H₂₁NO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01213113
CAS-nummer: 349397-64-4