Ethyl-1-(4-chlorobenzoyl)-4-piperidinecarboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR32913-1G OR32913-5G OR32913-25G
APOSOR32913-1GEA 1360 DKK
APOSOR32913-1G APOSOR32913-5G APOSOR32913-25G
Ethyl-1-(4-chlorobenzoyl)-4-piperidinecarboxylate 95%
Ethyl-1-(4-chlorobenzoyl)-4-piperidinecarboxylate
Formel: C₁₅H₁₈ClNO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01213111
CAS-nummer: 349397-63-3