1-Amino-2-methylnaphthalen 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-Methylnaphthalen-1-amine, 2-Methyl-1-naphthylamine
OR32890-1G OR32890-5G
APOSOR32890-1GEA 218 DKK
APOSOR32890-1G APOSOR32890-5G
1-Amino-2-methylnaphthalen 95%
1-Amino-2-methylnaphthalen
Formel: C₁₁H₁₁N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00059135
CAS-nummer: 2246-44-8