3-Chlorobenzenecarbaldehyde oxime 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR32889-1G OR32889-5G
APOSOR32889-1GEA 1220 DKK
APOSOR32889-1G APOSOR32889-5G
3-Chlorobenzenecarbaldehyde oxime 95%
3-Chlorobenzenecarbaldehyde oxime
Formel: C₇H₆ClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01070635
CAS-nummer: 92062-57-2