2-(Allyloxy)-5-chlorbenzaldehyd 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 5-Chloro-2-(prop-2-en-1-yloxy)benzaldehyde
OR32851-1G OR32851-25G OR32851-5G
APOSOR32851-1GEA 1360 DKK
APOSOR32851-1G APOSOR32851-25G APOSOR32851-5G
2-(Allyloxy)-5-chlorbenzaldehyd 95%
2-(Allyloxy)-5-chlorbenzaldehyd
Formel: C₁₀H₉ClO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 152842-93-8