1-(3,4-Dichlorobenzyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR32835-1G OR32835-5G
APOSOR32835-1GEA 1220 DKK
APOSOR32835-1G APOSOR32835-5G
1-(3,4-Dichlorobenzyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 95%
1-(3,4-Dichlorobenzyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Formel: C₁₃H₉Cl₂NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00139865
CAS-nummer: 338755-21-8