1-(3-Chlorobenzyl)-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1-[(3-Chlorophenyl)methyl]-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carboxylic acid
OR32831-1G OR32831-5G OR32831-25G
APOSOR32831-1GEA 1360 DKK
APOSOR32831-1G APOSOR32831-5G APOSOR32831-25G
1-(3-Chlorobenzyl)-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 95%
1-(3-Chlorobenzyl)-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Formel: C₁₃H₁₀ClNO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00139984
CAS-nummer: 338754-68-0