4-[(Ammoniooxy)methyl]-1,2-dichlorobenzene chloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR32824-1G OR32824-5G
APOSOR32824-1GEA 2520 DKK
APOSOR32824-1G APOSOR32824-5G
4-[(Ammoniooxy)methyl]-1,2-dichlorobenzene chloride 95%
4-[(Ammoniooxy)methyl]-1,2-dichlorobenzene chloride
Formel: C₇H₈Cl₃NO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01114587
CAS-nummer: 15256-10-7