2,4-Dichloro-1,3,5-triazine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR3282-1G OR3282-5G OR3282-25G
APOSOR3282-1GEA 164 DKK
APOSOR3282-1G APOSOR3282-5G APOSOR3282-25G
2,4-Dichloro-1,3,5-triazine
2,4-Dichloro-1,3,5-triazine
Formel: C₃HCl₂N₃
Smeltepunkt: 50…56 °C
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD04115347
CAS-nummer: 2831-66-5