2-(6-Chloro-3-pyridazinyl)-2-phenylacetonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 6-Chloro-α-phenyl-3-pyridazineacetonitrile, 2-(6-Chloropyridazin-3-yl)-2-phenylacetonitrile
OR32819-1G OR32819-5G OR32819-25G
APOSOR32819-1GEA 1160 DKK
APOSOR32819-1G APOSOR32819-5G APOSOR32819-25G
2-(6-Chloro-3-pyridazinyl)-2-phenylacetonitrile 95%
2-(6-Chloro-3-pyridazinyl)-2-phenylacetonitrile
Formel: C₁₂H₈ClN₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00140699
CAS-nummer: 73535-73-6