2-(6-Chloro-3-pyridazinyl)-2-(4-methoxyphenyl)acetonitrile 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR32817-1G OR32817-5G
APOSOR32817-1GEA 915 DKK
APOSOR32817-1G APOSOR32817-5G
2-(6-Chloro-3-pyridazinyl)-2-(4-methoxyphenyl)acetonitrile 95%
2-(6-Chloro-3-pyridazinyl)-2-(4-methoxyphenyl)acetonitrile
Formel: C₁₃H₁₀ClN₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00140696
CAS-nummer: 338752-84-4