5-Bromo-3-methylbenzene-1,2-diamine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR32811-1G OR32811-25G OR32811-5G
APOSOR32811-1GEA 183 DKK
APOSOR32811-1G APOSOR32811-25G APOSOR32811-5G
5-Bromo-3-methylbenzene-1,2-diamine 97%
5-Bromo-3-methylbenzene-1,2-diamine
Formel: C₇H₉BrN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06411036
CAS-nummer: 76153-06-5