2-Brom-3-hydroxybenzaldehyd 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR3281-25G OR3281-5G OR3281-1G
APOSOR3281-25GEA 763 DKK
APOSOR3281-25G APOSOR3281-5G APOSOR3281-1G
2-Brom-3-hydroxybenzaldehyd 98%
2-Bromo-3-hydroxybenzaldehyde
Formel: C₇H₅BrO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00092081
CAS-nummer: 196081-71-7