2-Hydroxy-4'-methoxyacetophenon 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR32798-1G OR32798-5G
APOSOR32798-1GEA 2520 DKK
APOSOR32798-1G APOSOR32798-5G
2-Hydroxy-4'-methoxyacetophenon 97%
2-Hydroxy-4'-methoxyacetophenon
Formel: C₉H₁₀O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004668
CAS-nummer: 4136-21-4