6-(4-Benzylpiperazino)nicotinaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 6-(4-Benzylpiperazin-1-yl)pyridine-3-carbaldehyde
OR32797-1G OR32797-5G
APOSOR32797-1GEA 4040 DKK
APOSOR32797-1G APOSOR32797-5G
6-(4-Benzylpiperazino)nicotinaldehyde 95%
6-(4-Benzylpiperazino)nicotinaldehyde
Formel: C₁₇H₁₉N₃O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04973728
CAS-nummer: 886360-69-6