6-Piperidinonicotinaldehyde 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 6-(Piperidin-1-yl)pyridine-3-carbaldehyde
OR32793-1G OR32793-5G
APOSOR32793-1GEA 2300 DKK
APOSOR32793-1G APOSOR32793-5G
6-Piperidinonicotinaldehyde 95%
6-Piperidinonicotinaldehyde
Formel: C₁₁H₁₄N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04117814
CAS-nummer: 241816-11-5