5-Methyl-2-furaldehyde oxime 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR32786-1G OR32786-25G OR32786-5G
APOSOR32786-1GEA 1360 DKK
APOSOR32786-1G APOSOR32786-25G APOSOR32786-5G
5-Methyl-2-furaldehyde oxime 95%
5-Methyl-2-furaldehyde oxime
Formel: C₆H₇NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00482440
CAS-nummer: 32750-36-0