2-Chloro-3-oxo-N-phenylbutanamide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR32769-1G OR32769-5G
APOSOR32769-1GEA 985 DKK
APOSOR32769-1G APOSOR32769-5G
2-Chloro-3-oxo-N-phenylbutanamide 95%
2-Chloro-3-oxo-N-phenylbutanamide
Formel: C₁₀H₁₀ClNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01838235
CAS-nummer: 31844-92-5