Methyl-1-(4-chlorobenzyl)-2-methyl-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarboxylate 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR32765-1G OR32765-5G
APOSOR32765-1GEA 2520 DKK
APOSOR32765-1G APOSOR32765-5G
Methyl-1-(4-chlorobenzyl)-2-methyl-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarboxylate 95%
Methyl-1-(4-chlorobenzyl)-2-methyl-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarboxylate
Formel: C₁₅H₁₆ClNO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00975047
CAS-nummer: 338748-81-5