2,4-Dichloro-5-(2-methoxyethoxy)aniline 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR32759-1G OR32759-5G
APOSOR32759-1GEA 4040 DKK
APOSOR32759-1G APOSOR32759-5G
2,4-Dichloro-5-(2-methoxyethoxy)aniline 95%
2,4-Dichloro-5-(2-methoxyethoxy)aniline
Formel: C₉H₁₁Cl₂NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00974413
CAS-nummer: 339278-77-2