N-(4-Chlorophenyl)-2-methyl-2-oxiranecarboxamide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR32747-1G OR32747-5G
APOSOR32747-1GEA 2520 DKK
APOSOR32747-1G APOSOR32747-5G
N-(4-Chlorophenyl)-2-methyl-2-oxiranecarboxamide 95%
N-(4-Chlorophenyl)-2-methyl-2-oxiranecarboxamide
Formel: C₁₀H₁₀ClNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00232082
CAS-nummer: 65925-79-3