Nicotinanilide 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR32725-5G OR32725-1G
APOSOR32725-5GEA 545 DKK
APOSOR32725-5G APOSOR32725-1G
Nicotinanilide 95%
Nicotinanilide
Formel: C₁₂H₁₀N₂O
Smeltepunkt: 119…120 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00023572
CAS-nummer: 1752-96-1