3-Brom-2-formylpyridin
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR3272-1G OR3272-500MG
APOSOR3272-1GEA 458 DKK
APOSOR3272-1G APOSOR3272-500MG
3-Brom-2-formylpyridin
3-Brom-2-formylpyridin
Formel: C₆H₄BrNO
Smeltepunkt: 62…63 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD07781220
CAS-nummer: 405174-97-2