4'-Chloracetophenoneoxim 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR32714-1G OR32714-25G OR32714-5G
APOSOR32714-1GEA 1360 DKK
APOSOR32714-1G APOSOR32714-25G APOSOR32714-5G
4'-Chloracetophenoneoxim 95%
4'-Chloracetophenoneoxim
Formel: C₈H₈ClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02609517
CAS-nummer: 1956-39-4