2-Brom-5-formylpyridin 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR3271-100G OR3271-25G OR3271-5G
APOSOR3271-100GEA 1290 DKK
APOSOR3271-100G APOSOR3271-25G APOSOR3271-5G
2-Brom-5-formylpyridin 99%
2-Brom-5-formylpyridin
Formel: C₆H₄BrNO
Smeltepunkt: 104…110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04115419
CAS-nummer: 149806-06-4