2-Brom-5-hydroxybenzaldehyd
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR3270-100G OR3270-25G OR3270-5G
APOSOR3270-100GEA 719 DKK
APOSOR3270-100G APOSOR3270-25G APOSOR3270-5G
2-Brom-5-hydroxybenzaldehyd
2-Bromo-5-hydroxybenzaldehyde
Formel: C₇H₅BrO₂
Smeltepunkt: 130…135 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03033065
CAS-nummer: 2973-80-0
UN nummer: 3077
ADR: 9+EHS,III