Pyrido[2,3-d]pyrimidin-4(1H)-one 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR32695-1G OR32695-5G
APOSOR32695-1GEA 183 DKK
APOSOR32695-1G APOSOR32695-5G
Pyrido[2,3-d]pyrimidin-4(1H)-one 95%
Pyrido[2,3-d]pyrimidin-4(1H)-one
Formel: C7H5N3O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08234707
CAS-nummer: 24410-19-3