3-(Dimethylamino)-1-(2-pyrazinyl)-2-propen-1-one 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-(Dimethylamino)-1-(pyrazin-2-yl)prop-2-en-1-one
OR32689-1G OR32689-5G
APOSOR32689-1GEA 4040 DKK
APOSOR32689-1G APOSOR32689-5G
3-(Dimethylamino)-1-(2-pyrazinyl)-2-propen-1-one 95%
3-(Dimethylamino)-1-(2-pyrazinyl)-2-propen-1-one
Formel: C₉H₁₁N₃O
Molekylvægt: 177.21 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02325230
CAS-nummer: 111781-53-4