[4-(1H-1,3-Benzimidazol-1-yl)phenyl]methanol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR32677-1G OR32677-5G
APOSOR32677-1GEA 2030 DKK
APOSOR32677-1G APOSOR32677-5G
[4-(1H-1,3-Benzimidazol-1-yl)phenyl]methanol 95%
[4-(1H-1,3-Benzimidazol-1-yl)phenyl]methanol
Formel: C₁₄H₁₂N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03425763
CAS-nummer: 451485-67-9