3-(3-Phenyl-2-propenyl)-2,4-pentanedione 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR32675-1G OR32675-5G
APOSOR32675-1GEA 2030 DKK
APOSOR32675-1G APOSOR32675-5G
3-(3-Phenyl-2-propenyl)-2,4-pentanedione 95%
3-(3-Phenyl-2-propenyl)-2,4-pentanedione
Formel: C₁₄H₁₆O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03425758
CAS-nummer: 29638-71-9