6-(4-Bromophenyl)imidazo[2,1-b]thiazole 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR32674-1G OR32674-5G
APOSOR32674-1GEA 1050 DKK
APOSOR32674-1G APOSOR32674-5G
6-(4-Bromophenyl)imidazo[2,1-b]thiazole 95%
6-(4-Bromophenyl)imidazo[2,1-b]thiazole
Formel: C₁₁H₇BrN₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00269210
CAS-nummer: 7120-13-0