4-Brom-2-furaldehyd
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR3267-1G OR3267-250MG OR3267-5G
APOSOR3267-1GEA 709 DKK
APOSOR3267-1G APOSOR3267-250MG APOSOR3267-5G
4-Brom-2-furaldehyd
4-Brom-2-furaldehyd
Formel: C₅H₃BrO₂
Smeltepunkt: 54…58 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00671504
CAS-nummer: 21921-76-6