3-Bromo-2-furaldehyde 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Bromofuran-2-carbaldehyde
OR3266-1G OR3266-5G
APOSOR3266-1GEA 436 DKK
APOSOR3266-1G APOSOR3266-5G
3-Bromo-2-furaldehyde 96%
3-Bromo-2-furaldehyde
Formel: C₅H₃BrO₂
Molekylvægt: 174.99 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07368224
CAS-nummer: 14757-78-9